Learn More
2,2':6',2″-Terpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15388523
Marke: Thermo Scientific Acros 215632500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1148-79-4
Summenformel C15H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 233.27
MDL-Nummer MFCD00006213
InChI-Schlüssel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC-Name 2,6-Dipyridin-2-ylpyridin
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2':6',2''-Terpyridine
Schmelzpunkt 89.0°C to 91.0°C
Siedepunkt 370.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 233.28
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2':6',2''-Terpyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.