Learn More
2,2':6',2″-Terpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023820
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402010 0.25 g 0.25 Gramm
11443348 0.25 g 0.25 Gramm
11412010 1 g 1 Gramm
15413167 5 g 5 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11402010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17750.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1148-79-4 | C15H11N3 | 233.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2′;6′,2″-Terpyridin wird im Bereich der supramolekularen Chemie großflächig verwendet, die zur Herstellung von Gestellen, Leitern und Gittern, Helikaten, Catenanen und Dendrimeren eingesetzt wird. Es spielt eine wichtige Rolle als Ligand in der Koordinationschemie. Seine Komplexe werden bei der Oxidation von Alkoholen, der Carbonylierung aromatischer Verbindungen und als sauerstoffbindende Moleküle eingesetzt. Funktionalisierte Terpyridin-Liganden wurden in Halbleitern und Solarmodulen verwendet. Es bildet mit Europium(III) und Terbium(III) Chelatkomplexe, die bei der Proteinmarkierung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1148-79-4
Summenformel C15H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 233.27
MDL-Nummer MFCD00006213
InChI-Schlüssel DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':6',2-terpyridine, tripyridyl, tripyridine, 2,6-bis 2-pyridyl pyridine, terpy, terpyridine, 2,2',2-terpyridine, 2,2',2-terpyridyl, 2,2',2-tripyridyl, 2,2',2-tripyridine
PubChem CID 70848
ChEBI CHEBI:245199
IUPAC-Name 2,6-Dipyridin-2-ylpyridin
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC(=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2':6',2''-Terpyridine
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Geruch Geruchsneutral
Menge 0.25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 233.28
Reinheit (%) 97%