Learn More
2,2',6,6'-Tetra-tert-butylbisphenol F, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318786 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318786 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17428900
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
CAS 118-82-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C29 H44 O2
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 4,4'-Methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol (ACI), Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl- (6CI, 8CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol, 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylene-bis-2,6-tert-butylphenol, 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol], Agidol 23, Antioxidant 4426, Antioxidant 702, Antioxidant 728, Antioxidant E 702, Antioxidant T 511, AO 4426, Binox M, Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane, Di(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methane;2,2',6,6'-Tetra-tert-Butylbisphenol F
InChI-Formel InChI=1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 424.659
Menge 10 mg
Formelmasse 424,334 g/mol