Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-Dihydro-2H-Pyran-4-Boronsäure-Pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946211 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11946211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445530010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1142363-56-1
Schmelzpunkt 91°C to 93°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H27BO3
MDL-Nummer MFCD11044439
Menge 1 g
Synonym 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl bor, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran
InChI-Schlüssel VOXXPMAJNSVUKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)OC(C)(C)C1
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Molekulargewicht (g/mol) 266.19
PubChem CID 46738000
Formelmasse 266.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.