Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, TRC
Artikelnummer. 30455120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455120 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455120 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3046255G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
CAS 2403-88-5
Summenformel C9H19NO
Menge 5 g
Synonym 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575
InChI-Formel InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
IUPAC-Name 2,2,2,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
Formelmasse 157.1467