Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30457091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457091 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3046401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate
CAS 31582-45-3
Summenformel C13H23NO2
Menge 1 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87
InChI-Formel InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
IUPAC-Name (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl)-2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 225.33
Formelmasse 225.1729