missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-Oxyl-4-Amino-4-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10713531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10713531

Marke: Thermo Scientific Acros 301452500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 15871-57-5 | C10H19N2O3 | 215.27 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15871-57-5
Summenformel C10H19N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 215.27
MDL-Nummer MFCD00800575
Synonym toac, unii-xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl oxidanyl, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-n-oxide-4-amino-4-carboxylic acid, xdn8h1xm17, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, 4-amino-1, tempo-4-amino-4-carboxylic acid, 1-piperidinyloxy,4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethyl, 4-amino-4-carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-4-amino-4-carboxylic acid
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 230°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15,9645
Formelmasse 215.27
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt