Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10436800 25 g Glasflasche 25 Gramm
10561591 10 g Glasflasche 10 Gramm
11926301 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10436800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    114.65 € / 25 Gramm
    Sparen 23.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-66-1
Summenformel C9H19N
Molekulargewicht (g/mol) 141.26
InChI-Schlüssel RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 152.0°C
Flammpunkt 24°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4430 to 1.4460
Menge 25 g
Beilstein 20,129
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Formelmasse 141.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit