Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-Hydrobromid, 99 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10319500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10319500 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 301700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine hydrobromide
Namenshinweis 99%
CAS 935-21-7
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H19N·HBr
MDL-Nummer MFCD00801121
Menge 5 g
Synonym tp hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidine hydrobromide, tp hbr, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-, hydrobromide, 2,2,6,6-tetramethylpiperidinehydrobromide 1:1
InChI-Schlüssel LJDYNBCHVRXQSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C.Br
IUPAC-Name 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin;Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 222.17
PubChem CID 120464
Formelmasse 222.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flauschiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperdine Hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.