Learn More
2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696036
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10203292 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10709225 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10355062 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10203292
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB00311DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-76-3
Summenformel C8H9Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 239.524
MDL-Nummer MFCD00053014
InChI-Schlüssel YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 12690064
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanimidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 239.53
Reinheit (%) 97%