Learn More
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbaminsäure-d6-1,1-Dimethylethylester, TRC
Artikelnummer. 30365039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365039 2.5 mg 2.50 Milligramm
30350375 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2328522.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid-d6 1,1-Dimethylethyl Ester
Summenformel C20 H16 O
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H16O/c21-19-13-11-18(12-14-19)20(17-9-5-2-6-10-17)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-15,21H/b20-15-
SMILES Oc1ccc(cc1)\C(=C/c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC-Name 4-[(Z)-1,2-Diphenylethenyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 272.34
Formelmasse 272.12