Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-Dioxin-4-one, 94 %, enthält bis zu ca. 6 % Aceton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452387 500 g 500 Gramm
11432387 25 g 25 Gramm
11442387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11452387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14254.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on wird bei der Synthese von Dihydropyrimininonen als pikomolarer Natriumiodid-Symportinhibitor verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Resorcinamid als Hsp90 Inhibitor AT13387 verwendet. Es wird bei der Synthese von Acetylketen durch Flash-Pyrolyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-63-8
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.154
MDL-Nummer MFCD00040468
InChI-Schlüssel XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC-Name 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 1.094
Siedepunkt 65°C to 67°C (2 mmHg)
Flammpunkt 14°C (57°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält bis zu ≈ 6 % Aceton
Brechungsindex 1.461
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2408
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 94%