Learn More
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10532841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
10532841 100 g Glasflasche 100 Gramm
10107983 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Catalog No. 10532841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296911000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5394-63-8
Summenformel C7H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.15
MDL-Nummer MFCD00040468
InChI-Schlüssel XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
PubChem CID 79368
IUPAC-Name 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C to 13°C
Farbe Braun
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 65°C to 67°C (2.7 mbar)
Flammpunkt 14°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 92% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4590 to 1.462
Menge 100 g
Beilstein 19, IV, 1604
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone and methanol
Formelmasse 142.15
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit