Learn More
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 17963136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963136 100 mg 100 Milligramm
17932316 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963136 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0061.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
CAS 102728-64-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H13 N5 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Aciclovir Imp. A (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. I (EP), Valaciclovir Imp. I (EP), Acyclovir USP Related Compound A, Acyclovir USP RC A, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), 598U75, USP Acyclovir Related Compound A, GW 338914X, Ph Eur Valaciclovir Impurity I, Ph Eur Aciclovir impurity A, Acetylacyclovir, 598U75, Acyclovir Related Compound A, Aciclovir Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity I, Valaciclovir Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
SMILES CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 267.24
Menge 100 mg
Formelmasse 267,0968 g/mol