Learn More
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(2-Aminoethoxy)ethanol is used mainly in stripper solutions for applications in electronics, in gas treating to remove carbon dioxide and hydrogen sulfide, and in coolants/lubricants for metal working applications. Other applications of aminoethoxyethanol (ADG) include, inter alia, crop protection products, surfactants and colorants. It is also used as a selective solvent for recovery of aromatics from refinery streams and in preparation of foam stabilizers, wetting and emulsifying agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(2-Aminoethoxy)ethanol wird hauptsächlich in Stripper-Lösungen für Anwendungen in der Elektronik, in der Gasbehandlung zur Entfernung von Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff sowie in Kühlmitteln/Schmiermitteln für metallverarbeitende Anwendungen verwendet. Weitere Anwendungen von Aminoethoxyethanol (ADG) umfassen unter anderem Pflanzenschutzmittel, Tenside und Farbstoffe. Es wird auch als selektives Lösungsmittel zur Rückgewinnung von Aromaten aus Raffinerieströmen und zur Vorbereitung von Schaumstabilisatoren, Benetzungs- und Emulgiermitteln verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser, Alkoholen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |
| Schmelzpunkt | -11°C |
| Dichte | 1.057 |
| Siedepunkt | 125°C to 131°C (23 mmHg) |
| Flammpunkt | 127°C (260°F) |
| Brechungsindex | 1.457 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3055 |
| Beilstein | 906728 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |