Learn More
[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30321649
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321649 500 mg 500 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30321649
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA609435500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid
CAS 134978-97-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H13NO4
Menge 500 mg
Synonym 2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid, 8-Amino-3,6-dioxaoctanoic AcidNSC 626945, [2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]acetic Acid
SMILES NCCOCCOCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.0845
Reinheit (%) >95