Learn More
2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzothiazolin6-Sulfonsäure) Diammoniumsalz, 98 %., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470447 5 g 5 Gramm
15460447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65535.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26 €
    182.65 € / 5 Gramm
    Sparen 34.61 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chromogenes Substrat für Peroxidase-Assays
Chromogenic substrate for peroxidase assays.2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is widely utilized as a peroxidase substrate suitable for use in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. It plays an important role in the food industry to measure the antioxidant capacities of foods. It is used to observe the reaction kinetics of specific enzymes and involved in glucose estimating reagent in blood serum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chromogenes Substrat für Peroxidase-Assays.2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsäure) Diammoniumsalz wird weithin als Peroxidase-Substrat verwendet, das für Enzyme-Linked Immunosorbent Assay(ELISA)-Verfahren geeignet ist. In der Lebensmittelindustrie spielt es eine wichtige Rolle bei der Messung der antioxidativen Kapazitäten von Lebensmitteln. Es dient zur Beobachtung der Reaktionskinetik spezifischer Enzyme und ist an der Glukoseschätzung von Reagenzien im Blutserum beteiligt.
Löslichkeit
In Wasser bei 50 mg/ml auflösen. Die Lösung ist möglicherweise leicht trüb.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30931-67-0
Summenformel C18H24N6O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 548.67
MDL-Nummer MFCD00010404,MFCD00010404
InChI-Schlüssel OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Synonym ammonium 2,2'-hydrazine-1,2-diylidene bis 3-ethyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole-6-sulfonate
PubChem CID 91884754
IUPAC-Name Diazanium;-3-ethyl-2-[(E)-(3-ethyl-6-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-ylidene)hydrazinyliden]-1,3-benzothiazol-6-sulfonat
SMILES [NH4+].[NH4+].CCN1\C(SC2=CC(=CC=C12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C1/SC2=CC(=CC=C2N1CC)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
Farbe Grün
Menge 5 g
Beilstein 7329461
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Dissolve in water at 50mg/ml. Solution may be slightly hazy.
Formelmasse 548.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Benzothiazolesulfonic acid, 2,2-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydro-, diammonium salt