Learn More
2,2'-Azobis[2-methylpropanimidamid]-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30335062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335062 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA932650100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Azobis[2-methyl-propanimidamide] Dihydrochloride
CAS 2997-92-4
Summenformel C8H20Cl2N6
Menge 100 g
Synonym 2,2'-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylpropanimidamide Dihydrochloride, 2,2'-Azobis[2-methyl-propionamidine Dihydrochloride, 2,2-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(isobutyramidine hydrochloride), 2,2'-Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobis(propane-2-carboxamidine) Dihydrochloride, 2,2'-Azobisamidinopropane dihydrochloride, 2,2'-Azobisisobutyramidinium Chloride, AAPH, AIBA, Azobis(isobutyramidine) Dihydrochloride, Azobisisobutyramidinium Dichloride, Azostarter V 50, MS 1, MS 1 (catalyst), NC 32P, V 50, VA 50, VA 50 (catalyst), Vazo 56, Vazo 56WSP, Vazo 56WSW, Wako V 50
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(C)(N=NC(C)(C)C(=N)N)C(=N)N
IUPAC-Name 2-[(1-Amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 271.19
Formelmasse 270.1127