Learn More
2,2'-Azobis(2-Methylpropionamidin) Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10218502 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10218502 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10005650 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10698414 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10218502 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.10 €
    45.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.45 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2997-92-4 | C8H18N6·2HCl | 271.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2997-92-4
Summenformel C8H18N6·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 271.19
MDL-Nummer MFCD00142725
InChI-Schlüssel LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-Diazen-1,2-Diyl-bis-2-Methylpropanimidamid-dihydrochlorid, 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidin)dihydrochlorid, ms 1 Katalysator, 2,2'-Azobis(2-Amidinopropan)dihydrochlorid, Propanimidamid, 2,2'-Azobis(2-methyl-, Dihydrochlorid, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
PubChem CID 76344
IUPAC-Name 2-[(1-Amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid;dihydrochlorid
SMILES CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidin)dihydrochlorid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Dichte 0.4200 g/ml
Verlust bei Trocknung 1 % max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 271.19
Reinheit (%) 98 %
Physikalische Form Granulate
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.