Spezifikation
| Alpha-Vektor | BIIMIDAZOLE |
| Chemischer Name oder Material | 2,2 '-Biimidazol |
| Schmelzpunkt | >350°C |
| Farbe | Grau bis Gelb |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Prozentgehaltsbereich | 97,5 bis 102,5 % (Titration mit HClO4) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | 3265 |
| Formelmasse | 134.14 |
| Mehr anzeigen |