Learn More
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495167
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11495167 1 g -
11405177 5 g 5 Gramm
11415177 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11495167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22594.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6813-38-3 | C12H6N2O4 | 242.19 g/mol
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Bipyridin-4,4′-dicarboxylsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6813-38-3
Summenformel C12H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 242.19
MDL-Nummer MFCD00015430
InChI-Schlüssel FXPLCAKVOYHAJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, 2,2'-biisonicotinic acid, 2,2'-dipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylicacid, 2-4-carboxypyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4,4-dicarboxy-2,2-bipyridine, 2-4-carboxy-2-pyridyl pyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 688094
IUPAC-Name 2-(4-Carboxypyridin-2-yl)Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=NC(=C1)C1=CC(=CC=N1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt >310°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in common organic solvents.
Formelmasse 244.21
Reinheit (%) 98%