Learn More
2,2‚-Bipyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022843
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11492438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15782.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 366-18-7 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
Reagent for iron determinations.2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Reagenz für Eisenbestimmungen .2,2′-Bipyridin fungiert als zweizähniger Chelatligand, der Komplexe mit Übergangsmetallionen bildet und antimykotische, antibakterielle und antivirale Aktivität zeigt. Es dient zur kolorimetrischen Bestimmung von Eisen sowie als Redoxindikator zur Bestätigung des Vorhandenseins von eisenhaltigem Ion in Böden. Es bildet Komplexe mit Ruthenium und Platin und weist eine intensive Lumineszenz auf, die sich möglicherweise für praktische Anwendungen eignet. Kupfer(I)-Bipyridin-Komplexe, die an der Oxidation von Alkoholen unter aeroben Bedingungen beteiligt sind.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln und bis zu einem gewissen Grad löslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-18-7
Summenformel C10H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 156.19
MDL-Nummer MFCD00006212
InChI-Schlüssel ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bipyridine
Schmelzpunkt 70°C
Siedepunkt 272°C to 273°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2,2'-Bipyridin
Formelmasse 156.19
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Bipyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2'-Bipyridine