Learn More
2,2'-Bichinolin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434283
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11434283 1 g 1 Gramm
11444283 5 g 5 Gramm
11454283 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11434283
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10907.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.308 g/mol
2,2'-Biquinoline is used as a reagent for spectrophotometric determination of Cu and as an indicator for titration of organolithium reagents, giving yellow-green charge-transfer complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Biquinolin wird als Reagenz für die spektrophotometrische Bestimmung von Cu und als Indikator für die Titration von Organolithiumreagenzien verwendet, wodurch gelb-grüne Ladungstransferkomplexe entstehen.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.001 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-91-5
Summenformel C18H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 256.308
MDL-Nummer MFCD00006740
InChI-Schlüssel WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
IUPAC-Name 2-Chinolin-2-ylchinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Biquinoline
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 1 g
Beilstein 187259
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Formelmasse 256.31
Reinheit (%) ≥98%