Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348895
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348895 100 g 100 Gramm
11358895 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14014.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays1.2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the click azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (etwas), Methanol und Wasser. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4767-03-7
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00004199
InChI-Schlüssel PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
PubChem CID 78501
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansäure
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Menge 100 g
Beilstein 1756385
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3253
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene.
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid