Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30338797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338797 50 g 50 Gramm
30334183 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30338797 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB44744850G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dimethylolpropionic acid
CAS 4767-03-7
Summenformel C5 H10 O4
Menge 50 g
Synonym Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 134.1305
Formelmasse 134.0579