Learn More
2,2'-Bithiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419453 1 g 1 Gramm
11429453 5 g 5 Gramm
11439453 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12335.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.256 g/mol
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′-Bithiophen wird als Vorläufer bei der Herstellung von 5,5′-bis(Trimethylstannyl)-2,2′-Bithiophen verwendet, das für die Synthese von kleinen Molekülen und Polymerhalbleitern für organische Feldeffekttransistoren (OFET), organische Leuchtdioden (OLED), Kunststoff-Leuchtdioden (PLED) und organische Photovoltaik (OPV) verwendet wird. Es ist mit Aryliodiden assoziiert und an der Rhodium-katalysierten Arylierung von Heteroarenen beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-97-7
Summenformel C8H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 166.256
MDL-Nummer MFCD00005414
InChI-Schlüssel OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylethiophen
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Bithiophene
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 3039
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 166.27
Reinheit (%) 98%