Learn More
2-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30339398
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339398 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB99851025MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Summenformel C10H14NO2Br • HCl
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
IUPAC-Name 2-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 260.133646