Learn More
2-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30333910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333910 250 mg 250 Milligramm
30332935 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30333910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB998510250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Summenformel C10H14NO2Br • HCl
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
IUPAC-Name 2-(2-Brom-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 260.133646