Learn More
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan, TRC
Artikelnummer. 30341247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341247 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68717550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Summenformel C6H11BrO2
Menge 50 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
SMILES BrCCC1OCCCO1
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 195.05
Formelmasse 193.9942