Learn More
2-(2 -Bromethyl)-1,3-dioxolan, 95 %, stabilisiert mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410303
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11410303
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11441.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is used as a pharmaceutical intermediate, dioxolanes, acetals, ketals, building blocks, chemical synthesis, organic building blocks and oxygen compounds. 1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane is used in the synthesis of EGFR inhibitors. Also used in the synthesis of orally active agents of cancer and cell proliferation with quinoline substructures. It is also used as flavouring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxolan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Dioxolane, Acetale, Ketale, Bausteine, chemische Synthese, organische Bausteine und Sauerstoffverbindungen verwendet. 1,1-(Ethylendioxy)-3-Brompropan wird bei der Synthese von EGFR-Inhibitoren verwendet. Wird auch bei der Synthese oraler Wirkstoffe von Krebs und Zellproliferation mit Chinolin-Substrukturen verwendet. Wird auch als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Ist unmischbar mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Lichtempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18742-02-4
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00003216
InChI-Schlüssel GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxan
SMILES BrCCC1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Namenshinweis Stabilized with silver
Dichte 1.512
Siedepunkt 68°C to 70°C (8 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 103516
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is immiscible with water.
Formelmasse 181.04
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane