Learn More
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236890 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10236890 10 g Glasflasche 10 Gramm
10096133 25 g Glasflasche 25 Gramm
10195170 50 g Glasflasche 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10236890
Marke: Thermo Scientific Acros 213540100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18742-02-4
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD00003216
InChI-Schlüssel GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
IUPAC-Name 2-(2-Bromethyl)-1,3-Dioxan
SMILES BrCCC1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5400g/mL
Siedepunkt 68°C to 70°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4783 to 1.4803
Menge 10 g
Fieser 07,37; 11,78
Relative Dichte 1.54
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.