Learn More
2,2'-Bs(trifluormethyl)-10H-3,10'-biphenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30457291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457291 250 mg 250 Milligramm
30452669 50 mg 50 Milligramm
30453992 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT790410250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C26 H14 F6 N2 S2
InChI-Formel InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-3-[2-(trifluormethyl)phenothiazin-10-yl]-10H-phenothiazin
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 532.523
Menge 250 mg
Formelmasse 532.05