Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763144 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10763144
Marke: Thermo Scientific Acros 149710025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-34-5
Summenformel C8H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
InChI-Schlüssel OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
SMILES CCCCOCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -68.0°C
Dichte 0.9550g/mL
Siedepunkt 231.0°C
Flammpunkt 100 °C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
Menge 2.5 L
Beilstein 01,IV,2394
Merck Index 15,3133
Relative Dichte 0.955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viskosität 6.16 mPa.s (20°C)
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol