Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30335054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335054 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28171550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol-monobutyl ether
CAS 112-34-5
Summenformel C8 H18 O3
Menge 50 mg
Synonym 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-decanol, BDG, BDG-NS, BDGE 20, Bikanol B 2, Butadigol, Butoxyethoxyethanol, Butycenol 20P, Butyl Carbitol, Butyl Diglysolv, Butyl Oxitol glycol ether, Butyl diglycol, Butyl digol, Butyl dioxitol, Butysenol 20, Butysenol 20P, C 4E2, Circuposit 3304, Circuposit 4125, Circuposit Hole Prep 3304, Circuposit Hole Prep 4125, DB, Diethylene glycol butyl ether, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Diethylene glycol monobutyl ether, Diethylene glycol n-butyl ether, Diglycol monobutyl ether, Dowanol DB, Ektasolve DB, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monobutyl ether, Glycol Ether DB, Hisolve DB, K 50181, NBC, NBC (solvent), NSC 407762, O-Butyl diethylene glycol, Poly-Solv DB, Sinopol BDG-LS, n-Butyl carbitol
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCOCCOCCO
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Formelmasse 162.1256