Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat, TRC
Artikelnummer. 30347910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347910 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB695680100ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylene glycol-monobutylether acetate
CAS 124-17-4
Summenformel C10 H20 O4
Menge 100 mL
Synonym Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 204.26
Formelmasse 204.1362