Learn More
2-(2-Chlor-4-iodphenylamino)-3,4-difluorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30362170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362170 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36721025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid
CAS 303175-44-2
Summenformel C13 H7 Cl F2 I N O2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl
IUPAC-Name 2-(2-Chlor-4-iodanilino)-3,4-difluorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 409.55
Formelmasse 408.9178