Learn More
2-(2 -Chlorethoxy)ethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434394
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434394 250 g 250 Gramm
11424394 50 g 50 Gramm
11414394 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13074.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
2-(2-Chloroethoxy)ethanol is employed in the preparation of o-nitrophenylbromoacetaldehyde bis-2-(2-chloroethoxy)-ethyl acetal, quetiapine and 2-(2-azidoethoxy)ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Chloroethoxy)ethanol wird bei der Herstellung von O-Nitrophenylbromoacetaldehyd-bis-2-(2-Chloroethoxy)-Ethylacetal, Quetiapin und 2-(2-Azidoethoxy)ethanol verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-89-7
Summenformel C4H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 124.56
MDL-Nummer MFCD00002870
InChI-Schlüssel LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC-Name 2-(2-Chlorethoxy)ethanol
SMILES OCCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Dichte 1.18
Siedepunkt 185°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Strukturformel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4535
Menge 250 g
Beilstein 506015
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Chloroethoxy)ethanol