Learn More
2-(2-Chlorethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30364158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30364158 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC365725250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide
CAS 811450-82-5
Summenformel C10H11ClN2O4
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1
IUPAC-Name 2-(2-Chlorethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 258.66
Formelmasse 258.0407