Learn More
2-[(2-Chlorethyl)sulfonyl]-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421553 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10421553 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07960DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 243643-97-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H7ClF3NO2S
MDL-Nummer MFCD00099609
Menge 1 g
Synonym 2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethanesulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethylsulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethyl sulphonyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)CCCl
IUPAC-Name 2-(2 -Chloroethylsulfonyl)-5-(Trifluormethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 273.654
PubChem CID 2779640
Formelmasse 273.66
Reinheit (%) 97%