Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10455332 1 g 1 Gramm
10753483 10 g 10 Gramm
10001984 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455332 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB05621DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 58403-03-5
Summenformel C8H10Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.08
MDL-Nummer MFCD00173805
InChI-Schlüssel WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
IUPAC-Name Wasserstoff-2-(2-chlorphenoxy)ethanimidamidchlorid
Formelmasse 221.09
Reinheit (%) 97%