Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl |
| Menge | 10 g |
| IUPAC-Name | 2-(2-Chlorphenoxy)ethanimidamid;hydrochlorid |
| Formelmasse | 221.09 |
| Reinheit (%) | 97% |