Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696058
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10455332
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB05621DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 58403-03-5
Summenformel C8H10Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 221.08
MDL-Nummer MFCD00173805
InChI-Schlüssel WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Menge 1 g
IUPAC-Name Wasserstoff-2-(2-chlorphenoxy)ethanimidamidchlorid
Formelmasse 221.09
Reinheit (%) 97%