Learn More
2-(2-Chlorphenoxy)propionsäure, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311864 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311864 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC11557500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
CAS 25140-86-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid
Versandbedingung +20°C
Summenformel C9 H9 Cl O3
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Propionic acid, 2-(o-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), (RS)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(2-Chlorophenoxy)propionic acid, 2-(o-Chlorophenoxy)propionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6(9(11)12)13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-6H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(Oc1ccccc1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenoxy)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 200.619
Menge 100 mg
Formelmasse 200.024 g/mol