Learn More
2-(2-Chlorophenyl)-2,3-Dihydrobenzo[d]Oxazol-5-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30360175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360175 100 mg
30353427 10 mg
30354910 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC723015100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1018498-30-0
Summenformel C14 H10 Cl N O3
Molekulargewicht (g/mol) 275.687
Synonym 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
IUPAC-Name 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-Dihydro-1,3-Benzoxazol-5-Carboxylsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Formelmasse 275.035