Learn More
2,2-Di-(tert-butylperoxy)butan, 50 % Lösung in aromatischem freiem Testbenzin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10673892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10673892 10 mL Kunststoffflasche 10 Milliliter
10499252 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349830100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2167-23-9 , 31807-55-3 , 78-93-3
Summenformel C12H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 234.336
MDL-Nummer MFCD00048243
InChI-Schlüssel HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
IUPAC-Name 2,2-bis(tert-butylperoxy)Butan
SMILES CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Dichte 0.8050g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formelmasse 234.34
Reinheit (%) 49 to 51%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.805
Viskosität 2.16 mPa.s (20°C)
Menge 10 mL
Flammpunkt 43°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.