Learn More
2,2'-Dibenzothiazoyl Disulfid, TRC
Artikelnummer. 30135616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135616 250 g 250 Gramm
30134804 100 g 100 Gramm
30011972 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417020250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-78-5
Summenformel C14 H8 N2 S4
Molekulargewicht (g/mol) 332.49
Synonym Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-, 2,2'-Dithiobis[benzothiazole], 1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 2,2'-Benzothiazole disulfide, 2,2'-Benzothiazolyl disulfide, 2,2'-Benzothiazyl disulfide, 2,2'-Dibenzothiazole disulfide, 2,2'-Dibenzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazyl disulfide, 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Accel DM, Accel TM, Accelerator DM, Accelerator MBTS, Altax, Benzothiazole disulfide, Benzothiazolyl disulfide, Benzothiazyl disulfide, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, Bis(2-benzothiazyl) disulfide, Bis(benzothiazol-2-yl)disulfide, DBTD, DM, DM (accelerator), DM 80, DM 80 (vulcanizer), Di-2-benzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazyl disulfide, Dibenzothiophene disulfide, Dibenzthiazyl disulfide, Dispraktol K 16, Ekagom GS, MBTS, MBTS 75, MBTS rubber accelerator, Merasulf MBTS, NSC 2, NSC 677459, Naugex MBTS, Nocceler DM, Nocceler DM-PO, OCITS, Oricel DM, Perkacit MBTS, Pneumax DM, Quick Accelerator 200, Rhenogran MBTS 70, Rhenogran MBTS 80, Royal MBTS, Sanceler DM, Sanceler DM-G, Soxinol DM, Thiazole 2MBS, Thiofide, Thiofide MBTS, Tiazol 2MBS, Vulcafor MBTS, Vulkacit DM, Vulkacit DM/C, Vulkacit DM/MG, Vulkafil ZN 96TT11, Wobezit DM
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzothiazol-2-Yldisulfanyl)-1,3-Benzothiazol
SMILES S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Formelmasse 331.957