Learn More
(+/-)-2,2'-Dibrom-1,1'-Binaphthyl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441620 1 g 1 Gramm
11451620 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26987.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74866-28-7 | C20H12Br2 | 412.124 g/mol
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Synthese dieser Klasse von Verbindungen beruht auf der Lithierung von racemischem 2,2′-Dibrom1,1′-Binaphthyl mit t-BuLi, gefolgt von der Zugabe von Ph 2 PCl.
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74866-28-7
Summenformel C20H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 412.124
MDL-Nummer MFCD00188005
InChI-Schlüssel IJUDEFZBMMRSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-dibromo, racemic-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl, 1r-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 1s-2,2'-dibromo-1,1'-binaphthalene, 2-bromo-1-2-bromonaphthalen-1-yl naphthalene, s---2,2-dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2'-dibromo 1,1' binaphthyl, 1,1'-bi 2-bromonaphthalene
PubChem CID 619909
IUPAC-Name 2-Brom-1-(2-Bromnaphthalen-1-yl)naphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Siedepunkt 178°C to 183°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water.
Formelmasse 412.23
Reinheit (%) 96%