Learn More
(+/-)-2,2'-Dibrom-1,1'-Binaphthyl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
The synthesis of this class of compounds relies on the lithiation of racemic 2,2'-dibromo-1,1'-binaphthyl with t-BuLi followed by addition of Ph 2 PCl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Synthese dieser Klasse von Verbindungen beruht auf der Lithierung von racemischem 2,2′-Dibrom1,1′-Binaphthyl mit t-BuLi, gefolgt von der Zugabe von Ph 2 PCl.
Löslichkeit
Sparsam löslich ist Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl |
| Siedepunkt | 178°C to 183°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble in water. |
| Formelmasse | 412.23 |
| Reinheit (%) | 96% |