Learn More
2,2-Dibrom-4'-Fluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379745
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379745 1 g 1 Gramm
11389745 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19788.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7542-64-5 | C8H5Br2FO | 295.933 g/mol
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Dibromo-4′-Fluoroacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7542-64-5
Summenformel C8H5Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 295.933
MDL-Nummer MFCD03791309
InChI-Schlüssel XFFGHBAVJPOWDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethanone, alpha,alpha-dibromo-4-fluoroacetophenone, 2,2-dibromo-4'-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-alpha,alpha-dibromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, 2,2-bis bromanyl-1-4-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2783255
IUPAC-Name 2,2-Dibrom-1-(4-Fluorophenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(Br)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2256317
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 295.93
Reinheit (%) 98%