Learn More
2,2'-Dichlor-4,4'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312799
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312799 100 mg 100 Milligramm
11322799 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11312799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27695.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 53344-74-4 | C10H6Cl2N2 | 225.072 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53344-74-4
Summenformel C10H6Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 225.072
MDL-Nummer MFCD01106345
InChI-Schlüssel KSELKNWXBOXHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine, 2-chloro-4-2-chloropyridin-4-yl pyridine, 2,2'-dichloro-4,4'bipyridine, 2,2-dichloro-4,4-bipyridine, pubchem19451, bpcl37, acmc-1ap45, 4,4'-bi 2-chloropyridine, 2,2'-dichloro-4,4' bipyridine
PubChem CID 5172097
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(2-Chlorpyridin-4-yl)Pyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1C2=CC(=NC=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Dichloro-4,4'-bipyridine
Schmelzpunkt 240°bis 243 °C
Menge 100 mg
Formelmasse 225.08
Reinheit (%) 95%